Tlačiť
1-Boc-3-piperidone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
M-Clarity™ quality level = MQ100
650811-25G 650811-5G
SIAL650811-25GEA 395.35 EUR
SIAL650811-25G SIAL650811-5G
1-Boc-3-piperidone, Sigma-Aldrich®
1-Boc-3-piperidone
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
Mw: 199.25
Číslo MDL: MFCD01631193
Číslo CAS: 98977-36-7