1-Boc-2-piperidone ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
N-Boc-2-Piperidone, 1-N-Boc-2-piperidone
L18896.03
L18896.06
L18896.03EA
18.03
EUR
L18896.03
L18896.06
1-Boc-2-piperidone ≥99%
1-Boc-2-piperidone
Purity: 99%
CAS No.: 85908-96-9
Molecular Formula: C10H17NO3
Formula Weight: 199.25
Melting Point: 34-37°
Beilstein Reference: 4674955
Vzorec:
C₁₀H₁₇NO₃ Mw: 199.25 Teplota tavenia: 34…37 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02179046 Číslo CAS: 85908-96-9 |