Tlačiť
1-Bromo-3-methyl-2-butene ≥90% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,3-Dimethylallyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene
Stabilizácia: Stabilised with silver
A13388.09 A13388.18 A13388.30
A13388.09EA 79.82 EUR
A13388.09 A13388.18 A13388.30
1-Bromo-3-methyl-2-butene ≥90% stabilised
1-Bromo-3-methyl-2-butene
Stabilized with silver
Purity: 90+% CAS No.: 870-63-3 Molecular Formula: C5H9Br Formula Weight: 149.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 32°(90°F) Refractive Index: 1.4895 Odour: Pungent Boiling Point: 135° Beilstein Reference: 1420778 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000242
Vzorec: C₅H₉Br
Teplota varu: 135 °C
Hustota: 1,281
Teplota vzplanutia: 32 °C (90 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000242
Číslo CAS: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
OSN: 2920
ADR: 8,II