1-Bromo-3-methyl-2-butene ≥90% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3,3-Dimethylallyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene
Stabilizácia:
Stabilised with silver
A13388.09
A13388.18
A13388.30
A13388.09EA
79.82
EUR
A13388.09
A13388.18
A13388.30
1-Bromo-3-methyl-2-butene ≥90% stabilised
1-Bromo-3-methyl-2-butene
Stabilized with silver
Purity: 90+%
CAS No.: 870-63-3
Molecular Formula: C5H9Br
Formula Weight: 149.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 32°(90°F)
Refractive Index: 1.4895
Odour: Pungent
Boiling Point: 135°
Beilstein Reference: 1420778
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000242
Vzorec:
C₅H₉Br Teplota varu: 135 °C Hustota: 1,281 Teplota vzplanutia: 32 °C (90 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000242 Číslo CAS: 870-63-3 EINECS: 212-799-5 OSN: 2920 ADR: 8,II |