Tlačiť
O-Dianisidine dihydrochloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
A17175.03 A17175.06
A17175.03EA 44.12 EUR
A17175.03 A17175.06
O-Dianisidine dihydrochloride ≥99%
O-Dianisidine dihydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 20325-40-0 Molecular Formula: C14H16N2O2.2HCl Formula Weight: 317.21 Melting Point: 268° dec. Beilstein Reference: 3917996
Vzorec: C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₂
Teplota tavenia: 268 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012488
Číslo CAS: 20325-40-0
EINECS: 243-737-5