Tlačiť
O-Dianisidine dihydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
184470250 184470050
ACRO184470250EA 330.53 EUR
ACRO184470250 ACRO184470050
O-Dianisidine dihydrochloride 98%
O-Dianisidine dihydrochloride
Vzorec: C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₂
Teplota tavenia: 268 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012488
Číslo CAS: 20325-40-0
EINECS: 243-737-5
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to grey to purple-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)