Tlačiť
O-Dianisidine dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3,3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
D9154-100TAB D9154-50TAB
SIALD9154-100TABEA 543.92 EUR
SIALD9154-100TAB SIALD9154-50TAB
O-Dianisidine dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
O-Dianisidine dihydrochloride
Vzorec: C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₂
Číslo MDL: MFCD00012488
Číslo CAS: 20325-40-0
EINECS: 243-737-5