Tlačiť
o-Dianisidin ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,3'-Dimethoxybenzidin
A17150.06 A17150.14 A17150.22
A17150.06EA 45.33 EUR
A17150.06 A17150.14 A17150.22
o-Dianisidin ≥98%
o-Dianisidin
Purity: 98+% CAS No.: 119-90-4 Molecular Formula: C14H16N2O2 Formula Weight: 244.30 Flash Point: 206°(402°F) Melting Point: 134-138° Beilstein Reference: 1879884 Merck Reference: 14,2991 MDL No.: MFCD00008372
Vzorec: C₁₄H₁₆N₂O₂
Teplota tavenia: 134…138 °C
Teplota vzplanutia: 206 °C (402 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008372
Číslo CAS: 119-90-4
EINECS: 204-355-4
Merck Index: 14,2991