Tlačiť
Benzofenon-3,4,3´,4´-tetrakarboxdianhydrid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,4'-Karbonylbis(ftalanhydrid)
A16529.22 A16529.36 A16529.A4
A16529.22EA 43.32 EUR
A16529.22 A16529.36 A16529.A4
Benzofenon-3,4,3´,4´-tetrakarboxdianhydrid ≥97%
Benzofenon-3,4,3´,4´-tetrakarboxdianhydrid
Purity: 97+% CAS No.: 2421-28-5 Molecular Formula: C17H6O7 Formula Weight: 322.23 Flash Point: 324°(615°F) Melting Point: 220-226° Boiling Point: 320°/5mm Beilstein Reference: 761777 MDL No.: MFCD00005923
Vzorec: C₁₇H₆O₇
Teplota varu: 320 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 220…226 °C
Hustota: 1,570
Teplota vzplanutia: 324 °C (615 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005923
Číslo CAS: 2421-28-5
EINECS: 219-348-1