Tlačiť
Benzofenon-3,4,3´,4´-tetrakarboxdianhydrid 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,4'-Karbonylbis(ftalanhydrid)
401935000 401930025
ACRO401935000EA 191.74 EUR
ACRO401935000 ACRO401930025
Benzofenon-3,4,3´,4´-tetrakarboxdianhydrid 97+%
Benzofenon-3,4,3´,4´-tetrakarboxdianhydrid
Vzorec: C₁₇H₆O₇
Teplota tavenia: 219…226 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005923
Číslo CAS: 2421-28-5
EINECS: 219-348-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 229 °C
Free acid ≤2.2 %
Titration by coupling ≥97.0 %