Tlačiť
Benzofenon-3,4,3´,4´-tetrakarboxdianhydrid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4,4'-Karbonylbis(ftalanhydrid)
M-Clarity™ quality level = MQ200
B9750-100G B9750-500G
SIALB9750-100GEA 62.58 EUR
SIALB9750-100G SIALB9750-500G
Benzofenon-3,4,3´,4´-tetrakarboxdianhydrid, Sigma-Aldrich®
Benzofenon-3,4,3´,4´-tetrakarboxdianhydrid
Vzorec: C₁₇H₆O₇
Číslo MDL: MFCD00005923
Číslo CAS: 2421-28-5
EINECS: 219-348-1