Tlačiť
Mycophenolic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: (E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
M3536-250MG M3536-50MG
SIALM3536-250MGEA 389.75 EUR
SIALM3536-250MG SIALM3536-50MG
Mycophenolic acid, Sigma-Aldrich®
Mycophenolic acid
Vzorec: C₁₇H₂₀O₆
Mw: 320.34
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00036814
Číslo CAS: 24280-93-1
EINECS: 246-119-3