Tlačiť
Diethyl ethoxymethylenemalonate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
114341000 114345000
ACRO114341000EA 54.55 EUR
ACRO114341000 ACRO114345000
Diethyl ethoxymethylenemalonate 99+%
Diethyl ethoxymethylenemalonate
Vzorec: C₁₀H₁₆O₅
Hustota: 1,08 g/cm³
Teplota vzplanutia: 144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009148
Číslo CAS: 87-13-8
EINECS: 201-725-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % (ethanol)
Color scale ≤20 APHA