Tlačiť
4-Sulphamoylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Sulphamoylbenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
C11804-100G C11804-5G
SIALC11804-100GEA 215.8 EUR
SIALC11804-100G SIALC11804-5G
4-Sulphamoylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Sulphamoylbenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₄S
Číslo MDL: MFCD00007938
Číslo CAS: 138-41-0
EINECS: 205-327-4