Tlačiť
4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
293598-1G 293598-5G
SIAL293598-1GEA 52.95 EUR
SIAL293598-1G SIAL293598-5G
4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₄S
Číslo MDL: MFCD00012375
Číslo CAS: 1205-30-7
EINECS: 214-882-1