Dimethyl fluoromalonate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Dimethyl 2-fluoromalonate
L16751.03
L16751.06
L16751.03EA
86.64
EUR
L16751.03
L16751.06
Dimethyl fluoromalonate ≥97%
Dimethyl fluoromalonate
Purity: 97%
CAS No.: 344-14-9
Molecular Formula: C5H7FO4
Formula Weight: 150.11
Refractive Index: 1.4032
Boiling Point: 111-112°/45mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00054680
Vzorec:
C₅H₇FO₄ Teplota varu: 111…112 °C (45 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00054680 Číslo CAS: 344-14-9 ADR: 8,II |