Tlačiť
Dimethyl fluoromalonate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dimethyl 2-fluoromalonate
L16751.03 L16751.06
L16751.03EA 86.64 EUR
L16751.03 L16751.06
Dimethyl fluoromalonate ≥97%
Dimethyl fluoromalonate
Purity: 97% CAS No.: 344-14-9 Molecular Formula: C5H7FO4 Formula Weight: 150.11 Refractive Index: 1.4032 Boiling Point: 111-112°/45mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00054680
Vzorec: C₅H₇FO₄
Teplota varu: 111…112 °C (45 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054680
Číslo CAS: 344-14-9
ADR: 8,II