Tlačiť
Erythrosin B disodium salt
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14180.14 A14180.22 A14180.36
A14180.14EA 59.77 EUR
A14180.14 A14180.22 A14180.36
Erythrosin B disodium salt
Erythrosin B disodium salt
CAS No.: 568-63-8 Molecular Formula: C20H6I4Na2O5 Formula Weight: 879.87 MDL No.: MFCD00144257
Acid Red 51
Vzorec: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144257
Číslo CAS: 16423-68-0
EINECS: 240-046-0