1,3,5-Trimethoxybenzene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
O,O,O-1,3,5-Trimethylresorcinol
A13981.09
A13981.18
A13981.30
A13981.09EA
36.9
EUR
A13981.09
A13981.18
A13981.30
1,3,5-Trimethoxybenzene ≥99%
1,3,5-Trimethoxybenzene
Purity: 99%
CAS No.: 621-23-8
Molecular Formula: C9H12O3
Formula Weight: 168.19
Flash Point: 85°(185°F)
Melting Point: 51-53°
Boiling Point: 255°
Beilstein Reference: 1307993
MDL No.: MFCD00008385
Vzorec:
C₉H₁₂O₃ Teplota varu: 255 °C Teplota tavenia: 51…53 °C Teplota vzplanutia: 85 °C (185 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008385 Číslo CAS: 621-23-8 EINECS: 210-673-4 |