Tlačiť
1,3,5-Trimethoxybenzene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: O,O,O-1,3,5-Trimethylresorcinol
160550500 160550100 160552500
ACRO160550500EA 105.09 EUR
ACRO160550500 ACRO160550100 ACRO160552500
1,3,5-Trimethoxybenzene 99%
1,3,5-Trimethoxybenzene
Vzorec: C₉H₁₂O₃
Teplota varu: 255 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 50…53 °C
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008385
Číslo CAS: 621-23-8
EINECS: 210-673-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream to yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %