Tlačiť
1-Boc-6-cyanoindole-2-boronic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H52520.MD H52520.03
H52520.MDEA 71.4 EUR
H52520.MD H52520.03
1-Boc-6-cyanoindole-2-boronic acid 96%
1-Boc-6-cyanoindole-2-boronic acid
Purity: 96% CAS No.: 913835-67-3 Molecular Formula: C14H15BN2O4 Formula Weight: 286.09 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 219-221° MDL No.: MFCD08436056
Vzorec: C₁₄H₁₅BN₂O₄
Teplota tavenia: 219…221 °C
Číslo MDL: MFCD08436056
Číslo CAS: 913835-67-3