Tlačiť
1-Vinylnaphthalene 95% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilizácia: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
H51043.03 H51043.06
H51043.03EA 104.69 EUR
H51043.03 H51043.06
1-Vinylnaphthalene 95% stabilised
1-Vinylnaphthalene
Stabilized with 4-tert-butylcatechol
Purity: 95% CAS No.: 826-74-4 Molecular Formula: C12H10 Formula Weight: 154.21 Storage Temperature: -30°C to -10°C MDL No.: MFCD00075766
Vzorec: C₁₂H₁₀
Teplota varu: 135…138 °C
Teplota tavenia: 21 °C
Hustota: 1,04
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00075766
Číslo CAS: 826-74-4
EINECS: 212-560-5