4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H31904.03
H31904.06
H31904.03EA
85.44
EUR
H31904.03
H31904.06
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 261952-05-0
Molecular Formula: C9H6F3N
Formula Weight: 185.15
Melting Point: 22-28°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01631596
Vzorec:
C₉H₆F₃N Mw: 185.15 Teplota tavenia: 22…28 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01631596 Číslo CAS: 261952-05-0 OSN: 3439 ADR: 6.1 III |