1-Butyl-3-methylimidazolium octylsulphate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
[BMIM] [OctSO4]
H27720.06
H27720.18
H27720.06EA
50.54
EUR
H27720.06
H27720.18
1-Butyl-3-methylimidazolium octylsulphate ≥99%
1-Butyl-3-methylimidazolium octylsulphate
Purity: 99%
CAS No.: 445473-58-5
Molecular Formula: C16H32N2O4S
Formula Weight: 348.50
MDL No.: MFCD03788914
Vzorec:
C₁₆H₃₂N₂O₄S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03788914 Číslo CAS: 445473-58-5 |