Tlačiť
1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
356760050 356760250
ACRO356760050EA 103.75 EUR
ACRO356760050 ACRO356760250
1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate 98+%
1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Vzorec: C₁₂H₂₃F₆N₂P
Mw: 340.29 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03427617
Číslo CAS: 304680-36-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.0 % (K.F.)
NMR (1H-NMR) ≥98.0 %