Tlačiť
1-Methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
69230-25G-F 69230-5G-F
SIAL69230-25G-FEA 392.95 EUR
SIAL69230-25G-F SIAL69230-5G-F
1-Methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate
Vzorec: C₁₂H₂₃F₆N₂P
Mw: 340.29
Číslo MDL: MFCD06798203
Číslo CAS: 304680-36-2