Tlačiť
Tryptamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-(1H-indol-3-yl)ethan-1-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
193747-10G 193747-50G
SIAL193747-10GEA 47.73 EUR
SIAL193747-10G SIAL193747-50G
Tryptamine, Sigma-Aldrich®
Tryptamine
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂
Číslo MDL: MFCD00005661
Číslo CAS: 61-54-1
EINECS: 200-510-5