Tlačiť
Tryptamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(1H-indol-3-yl)ethan-1-amine
186120100 186120500 186122500
ACRO186120100EA 43.72 EUR
ACRO186120100 ACRO186120500 ACRO186122500
Tryptamine 98%
Tryptamine
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂
Teplota varu: 137 °C (,1 mmHg)
Teplota tavenia: 113…117 °C
Teplota vzplanutia: 185 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005661
Číslo CAS: 61-54-1
EINECS: 200-510-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Water ≤2 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Appearance of solution (1% soln. in MeOH) clear, yellowish
Titration with HClO4 ≥97.5 %