3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol
A14669.03
A14669.06
A14669.03EA
100.94
EUR
A14669.03
A14669.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol ≥98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
Purity: 98%
CAS No.: 130783-02-7
Molecular Formula: C8H4F6S
Formula Weight: 246.18
Boiling Point: 63-64°/15mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042273
Vzorec:
C₈H₄F₆S Mw: 246.18 Teplota varu: 63…64 °C (15 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042273 Číslo CAS: 130783-02-7 OSN: 2810 ADR: 6.1 III |