2-Amino-5-fluorobenzothiazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H51022.MD
H51022.03
H51022.MDEA
94.26
EUR
H51022.MD
H51022.03
2-Amino-5-fluorobenzothiazole 98%
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Purity: 98%
CAS No.: 20358-07-0
Molecular Formula: C7H5FN2S
Formula Weight: 168.19
MDL No.: MFCD05664560
Vzorec:
C₇H₅FN₂S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD05664560 Číslo CAS: 20358-07-0 |