Tlačiť
5-Fluorosalicylaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
43844.03 43844.06
43844.03EA 147.61 EUR
43844.03 43844.06
5-Fluorosalicylaldehyde ≥98%
5-Fluorosalicylaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 347-54-6 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.12 Physical Form: Powder/flakes Sensitivity: Air Sensitive MDL No.: MFCD01090997
Vzorec: C₇H₅FO₂
Teplota tavenia: 82…85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01090997
Číslo CAS: 347-54-6