Tlačiť
Disodium malonate hydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
413500250 413501000 413505000
ACRO413500250EA 45.33 EUR
ACRO413500250 ACRO413501000 ACRO413505000
Disodium malonate hydrate 99%
Disodium malonate hydrate
Vzorec: C₃H₂Na₂O₄·xH₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149114
Číslo CAS: 132499-82-2
EINECS: 205-514-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 13 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %