Tlačiť
Disodium malonate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Sodium malonate dibasic monohydrate, Malonic acid disodium salt hydrate
M1875-100G M1875-25G M1875-500G
SIALM1875-100GEA 149.81 EUR
SIALM1875-100G SIALM1875-25G SIALM1875-500G
Disodium malonate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Disodium malonate monohydrate
Vzorec: C₃H₂Na₂O₄·1H₂O
Mw: 166.04
Číslo MDL: MFCD00149114
Číslo CAS: 26522-85-0
EINECS: 205-514-0