Tlačiť
1-Acetyl-4-piperidone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: N-Acetyl-4-piperidone
166820250 166821000
ACRO166820250EA 90.25 EUR
ACRO166820250 ACRO166821000
1-Acetyl-4-piperidone 97%
1-Acetyl-4-piperidone
Vzorec: C₇H₁₁NO₂
Hustota: 1,14 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006190
Číslo CAS: 32161-06-1
EINECS: 250-937-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear orange Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5015 to 1.5035 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Clarity of solution Passes test