1-Acetyl-4-piperidone ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
N-Acetyl-4-piperidone
A13512.06
A13512.14
A13512.06EA
61.37
EUR
A13512.06
A13512.14
1-Acetyl-4-piperidone ≥99%
1-Acetyl-4-piperidone
Purity: 99%
CAS No.: 32161-06-1
Molecular Formula: C7H11NO2
Formula Weight: 141.17
Flash Point: 112°(234°F)
Refractive Index: 1.5030
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 116031
MDL No.: MFCD00006190
Vzorec:
C₇H₁₁NO₂ Teplota varu: 218 °C Hustota: 1,146 Teplota vzplanutia: 112 °C (234 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006190 Číslo CAS: 32161-06-1 EINECS: 250-937-6 |