Tlačiť
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane tech. 90% stabilised, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, m-PEG2-Br
Stabilizácia: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
L05406.06 L05406.14
L05406.06EA 73.7 EUR
L05406.06 L05406.14
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane tech. 90% stabilised, Technical Grade
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Vzorec: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Mw: 183.05
Teplota varu: 156 °C
Teplota tavenia: –23 °C
Hustota: 1.347
Teplota vzplanutia: 73 °C (163 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000238
Číslo CAS: 54149-17-6
EINECS: 259-000-6