1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1-Methyl-3-n-octylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [OMIM] [BF4]
H27161.06
H27161.18
H27161.06EA
118.17
EUR
H27161.06
H27161.18
1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate ≥99%
1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate
Purity: 99%
CAS No.: 244193-52-0
Molecular Formula: C12H23BF4N2
Formula Weight: 282.13
MDL No.: MFCD03095434
Vzorec:
C₁₂H₂₃BF₄N₂ Mw: 282.13 Hustota: 1.120 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03095434 Číslo CAS: 244193-52-0 |