Tlačiť
1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Methyl-3-n-octylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [OMIM] [BF4]
96324-50G 96324-5G
SIAL96324-50GEA 296.82 EUR
SIAL96324-50G SIAL96324-5G
1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate
Vzorec: C₁₂H₂₃BF₄N₂
Mw: 282.13
Číslo MDL: MFCD03095434
Číslo CAS: 244193-52-0