Diethyl diethylmalonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B23810.14
B23810.22
B23810.36
B23810.14EA
74.61
EUR
B23810.14
B23810.22
B23810.36
Diethyl diethylmalonate ≥98%
Diethyl diethylmalonate
Purity: 98%
CAS No.: 77-25-8
Molecular Formula: C11H20O4
Formula Weight: 216.28
Flash Point: 94°(202°F)
Refractive Index: 1.4230
Boiling Point: 228-230°
Merck Reference: 14,3789
MDL No.: MFCD00009132
Vzorec:
C₁₁H₂₀O₄ Teplota varu: 228…230 °C Hustota: 0,990 Teplota vzplanutia: 94 °C (202 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009132 Číslo CAS: 77-25-8 EINECS: 201-016-2 Merck Index: 14,3789 |