Tlačiť
Diethyl diethylmalonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B23810.14 B23810.22 B23810.36
B23810.14EA 74.61 EUR
B23810.14 B23810.22 B23810.36
Diethyl diethylmalonate ≥98%
Diethyl diethylmalonate
Purity: 98% CAS No.: 77-25-8 Molecular Formula: C11H20O4 Formula Weight: 216.28 Flash Point: 94°(202°F) Refractive Index: 1.4230 Boiling Point: 228-230° Merck Reference: 14,3789 MDL No.: MFCD00009132
Vzorec: C₁₁H₂₀O₄
Teplota varu: 228…230 °C
Hustota: 0,990
Teplota vzplanutia: 94 °C (202 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009132
Číslo CAS: 77-25-8
EINECS: 201-016-2
Merck Index: 14,3789