Tlačiť
Ytterbium triacetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ytterbium(III) acetate hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
544973-25G 544973-5G
SIAL544973-25GEA 418.37 EUR
SIAL544973-25G SIAL544973-5G
Ytterbium triacetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Ytterbium triacetate hydrate
Vzorec: C₆H₉O₆Yb·H₂O
Mw: 368.19
Číslo MDL: MFCD00150127
Číslo CAS: 15280-58-7
EINECS: 244-137-6