Tlačiť
Ytterbium triacetate tetrahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
326011-10G 326011-50G
SIAL326011-10GEA 120.34 EUR
SIAL326011-10G SIAL326011-50G
Ytterbium triacetate tetrahydrate, Sigma-Aldrich®
Ytterbium triacetate tetrahydrate
Vzorec: C₆H₉O₆Yb·4H₂O
Číslo CAS: 15280-58-7
EINECS: 244-137-6