2-Amino-4-tert-butylphenol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22964.06
B22964.14
B22964.06EA
42.92
EUR
B22964.06
B22964.14
2-Amino-4-tert-butylphenol 97%
2-Amino-4-tert-butylphenol
Purity: 97%
CAS No.: 1199-46-8
Molecular Formula: C10H15NO
Formula Weight: 165.23
Melting Point: 162-164°
MDL No.: MFCD00007698
Vzorec:
C₁₀H₁₅NO Teplota tavenia: 162…164 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007698 Číslo CAS: 1199-46-8 EINECS: 214-844-1 |