Tlačiť
Methyl isobutyrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14070.AE A14070.AP
A14070.AEEA 48.13 EUR
A14070.AE A14070.AP
Methyl isobutyrate ≥98%
Methyl isobutyrate
Purity: 98% CAS No.: 547-63-7 Molecular Formula: (CH3)2CHCO2CH3 Formula Weight: 102.13 Flash Point: 3°(37°F) Refractive Index: 1.3840 Odour: Pleasant Melting Point: -85° Boiling Point: 90-92° Beilstein Reference: 1740720 Merck Reference: 14,6088 UN No.: 1237 MDL No.: MFCD00008914
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Mw: 102.13
Teplota varu: 90…92 °C
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 0.891
Teplota vzplanutia: 3 °C (37 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008914
Číslo CAS: 547-63-7
EINECS: 208-929-5
OSN: 1237
ADR: 3 II