Methyl isobutyrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14070.AE
A14070.AP
A14070.AEEA
48.13
EUR
A14070.AE
A14070.AP
Methyl isobutyrate ≥98%
Methyl isobutyrate
Purity: 98%
CAS No.: 547-63-7
Molecular Formula: (CH3)2CHCO2CH3
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 3°(37°F)
Refractive Index: 1.3840
Odour: Pleasant
Melting Point: -85°
Boiling Point: 90-92°
Beilstein Reference: 1740720
Merck Reference: 14,6088
UN No.: 1237
MDL No.: MFCD00008914
Vzorec:
C₅H₁₀O₂ Mw: 102.13 Teplota varu: 90…92 °C Teplota tavenia: –85 °C Hustota: 0.891 Teplota vzplanutia: 3 °C (37 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008914 Číslo CAS: 547-63-7 EINECS: 208-929-5 OSN: 1237 ADR: 3 II |