Tlačiť
Methyl isobutyrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
148008-100ML 148008-500ML
SIAL148008-100MLEA 49.34 EUR
SIAL148008-100ML SIAL148008-500ML
Methyl isobutyrate, Sigma-Aldrich®
Methyl isobutyrate
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Mw: 102.13
Číslo MDL: MFCD00008914
Číslo CAS: 547-63-7
EINECS: 208-929-5
OSN: 1237
ADR: 3 II