Tlačiť
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15245.09 A15245.18
A15245.09EA 200.96 EUR
A15245.09 A15245.18
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98%
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Purity: 98% CAS No.: 91-61-2 Molecular Formula: C10H13N Formula Weight: 147.22 Melting Point: 33-37° Boiling Point: 262-263°/712mm MDL No.: MFCD00023887
Vzorec: C₁₀H₁₃N
Teplota varu: 262…263 °C (712 mmHg)
Teplota tavenia: 33…37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023887
Číslo CAS: 91-61-2
EINECS: 202-083-0