Tlačiť
L-Threonine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16012.0025 8.16012.0100
8.16012.0025EA 78.22 EUR
8.16012.0025 8.16012.0100
L-Threonine, Sigma-Aldrich®
L-Threonine
Vzorec: C₄H₉NO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064270
Číslo CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 90 g/l (20 °C)
Melting Point 265 - 270 °C
Molar Mass 119.12 g/mol
Bulk Density 370 kg/m3
pH 5 - 6 (100 g/l, H2O, 20 °C)