L-Threonine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
A16851.14
A16851.22
A16851.36
A16851.14EA
73.3
EUR
A16851.14
A16851.22
A16851.36
L-Threonine ≥98%
L-Threonine
Purity: 98+%
CAS No.: 72-19-5
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
Melting Point: 255° dec.
Beilstein Reference: 1721646
Merck Reference: 14,9380
Optical Rotation: -28° (c=5 in water)
MDL No.: MFCD00064270
Vzorec:
C₄H₉NO₃ Mw: 119.12 Teplota tavenia: 255 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064270 Číslo CAS: 72-19-5 EINECS: 200-774-1 |