Tlačiť
L-Threonine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T8441-100G T8441-1KG T8441-25G
SIALT8441-100GEA 886.08 EUR
SIALT8441-100G SIALT8441-1KG SIALT8441-25G
L-Threonine, Sigma-Aldrich®
L-Threonine
Vzorec: C₄H₉NO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064270
Číslo CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1