Tlačiť
L-Threonine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T8625-100G T8625-10G T8625-1G T8625-1KG T8625-25G T8625-500G
SIALT8625-100GEA 276.37 EUR
SIALT8625-100G SIALT8625-10G SIALT8625-1G SIALT8625-1KG SIALT8625-25G SIALT8625-500G
L-Threonine, Sigma-Aldrich®
L-Threonine
Vzorec: C₄H₉NO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064270
Číslo CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1