Tlačiť
L-Threonine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
89179-10G 89179-250G 89179-50G
SIAL89179-10GEA 99.48 EUR
SIAL89179-10G SIAL89179-250G SIAL89179-50G
L-Threonine, Sigma-Aldrich®
L-Threonine
Vzorec: C₄H₉NO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064270
Číslo CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1