Tlačiť
D-Threonine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T8250-100G T8250-25G T8250-5G
SIALT8250-100GEA 981.95 EUR
SIALT8250-100G SIALT8250-25G SIALT8250-5G
D-Threonine, Sigma-Aldrich®
D-Threonine
Vzorec: C₄H₉NO₃
Číslo MDL: MFCD00064269
Číslo CAS: 632-20-2
EINECS: 211-171-8