DL-Threonine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A10606.14
A10606.22
A10606.36
A10606.14EA
57.36
EUR
A10606.14
A10606.22
A10606.36
DL-Threonine ≥99%
DL-Threonine
Purity: 99%
CAS No.: 80-68-2
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
Melting Point: ca 244° dec.
Beilstein Reference: 1721647
Merck Reference: 14,9380
MDL No.: MFCD00063722
Vzorec:
C₄H₉NO₃ Teplota tavenia: ∼ 244 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00063722 Číslo CAS: 80-68-2 EINECS: 201-300-6 Merck Index: 14,9380 |